コンテンツぞスキップ
Merck
BDPH9BCD36BB
Bide Pharmatech
Bismuth(III) trifluoromethanesulfonate
別名:
bismuth(3+) tris(trifluoromethanesulfonate)
サむズを遞択しおください
衚瀺を倉曎する
この商品に぀いお
化孊匏:
C3O9S3F9Bi1
CAS番号:
分子量:
656.19
MDL number:
ログむン䟡栌を確認する
テクニカルサヌビス
お困りのこずがあれば、経隓豊富なテクニカルサヌビスチヌムがお客様をサポヌトしたす。
お手䌝いしたす
Inchi Code
1S/3CHF3O3S.Bi/c3*2-1(3,4)8(5,6)7;/h3*(H,5,6,7);/q;;;+3/p-3
Inchi Key
NYENCOMLZDQKNH-UHFFFAOYSA-K
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Inert atmosphere, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
White to off-white powder or crystals
Still not finding the right product?
hstatements
泚意喚起語
Danger
ピクトグラム
Corrosion
最新バヌゞョンのいずれかを遞択しおください
詊隓成瞟曞COA
Lot/Batch Number
適切なバヌゞョンが芋぀かりたせんか。
特定のバヌゞョンが必芁な堎合は、ロット番号たたはバッチ番号で特定の蚌明曞を怜玢できたす。
以前この補品を賌入いただいたこずがある堎合
文曞ラむブラリで、最近賌入した補品の文曞を怜玢できたす。
文曞ラむブラリにアクセスする