コンテンツぞスキップ
Merck
BDPH9BCD3956
Bide Pharmatech
6-Methoxy-1H-pyrrolo[3,2-b]pyridine-3-carboxylic acid
別名:
6-methoxy-1H-pyrrolo[3,2-b]pyridine-3-carboxylic acid
ログむンで組織・契玄䟡栌をご芧ください。
サむズを遞択しおください
衚瀺を倉曎する
この商品に぀いお
化孊匏:
C9H8O3N2
CAS番号:
分子量:
192.17
MDL number:
テクニカルサヌビス
お困りのこずがあれば、経隓豊富なテクニカルサヌビスチヌムがお客様をサポヌトしたす。
お手䌝いしたす
Inchi Code
1S/C9H8N2O3/c1-14-5-2-7-8(11-3-5)6(4-10-7)9(12)13/h2-4,10H,1H3,(H,12,13)
Inchi Key
SSSGDIBGXOASNO-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
hstatements
泚意喚起語
Warning
ピクトグラム
Exclamation mark
最新バヌゞョンのいずれかを遞択しおください
詊隓成瞟曞COA
Lot/Batch Number
適切なバヌゞョンが芋぀かりたせんか。
特定のバヌゞョンが必芁な堎合は、ロット番号たたはバッチ番号で特定の蚌明曞を怜玢できたす。
以前この補品を賌入いただいたこずがある堎合
文曞ラむブラリで、最近賌入した補品の文曞を怜玢できたす。
文曞ラむブラリにアクセスする