スキップする
BDPH9BCD3D40
Bide Pharmatech
1-(2-Fluorophenyl)cyclopropanamine
別名:
1-(2-fluorophenyl)cyclopropanamine
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
サイズ/SKU在庫状況単価
この商品について
化学式:
C9H10N1F1
CAS番号:
分子量:
151.18
MDL number:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
Inchi Code
1S/C9H10FN/c10-8-4-2-1-3-7(8)9(11)5-6-9/h1-4H,5-6,11H2
Inchi Key
PMUHZJKXCBFDEV-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
96%
Storage temp.
Keep in dark place, inert atmosphere, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Liquid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 1-(2-Fluorophenyl)cyclopropanamine
hstatements
注意喚起語
Warning
ピクトグラム
Exclamation mark
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)