Merck
BDPH9BCD43B0
Bide Pharmatech
(1-Ethyl-1H-pyrazol-4-yl)methanamine
別名:
(1-ethyl-1H-pyrazol-4-yl)methanamine
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
この商品について
化学式:
C6H11N3
CAS番号:
分子量:
125.17
MDL number:
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
Inchi Code
1S/C6H11N3/c1-2-9-5-6(3-7)4-8-9/h4-5H,2-3,7H2,1H3
Inchi Key
MIAQYVFWXDEYAK-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Keep in dark place, inert atmosphere, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid or liquid
Still not finding the right product?
hstatements
注意喚起語
Danger
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)