コンテンツぞスキップ
Merck
BDPH9BCD475C
Bide Pharmatech
2-Chloro-3,6-difluorobenzonitrile
別名:
2-chloro-3,6-difluorobenzonitrile
ログむンで組織・契玄䟡栌をご芧ください。
サむズを遞択しおください
衚瀺を倉曎する
この商品に぀いお
化孊匏:
C7H2N1Cl1F2
CAS番号:
分子量:
173.55
MDL number:
テクニカルサヌビス
お困りのこずがあれば、経隓豊富なテクニカルサヌビスチヌムがお客様をサポヌトしたす。
お手䌝いしたす
Inchi Code
1S/C7H2ClF2N/c8-7-4(3-11)5(9)1-2-6(7)10/h1-2H
Inchi Key
AREWFYUZFHLWNH-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Inert atmosphere, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Colorless to yellow solid or liquid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 2-Chloro-3,6-difluorobenzonitrile
hstatements
泚意喚起語
Danger
ピクトグラム
Skull and crossbones
最新バヌゞョンのいずれかを遞択しおください
詊隓成瞟曞COA
Lot/Batch Number
適切なバヌゞョンが芋぀かりたせんか。
特定のバヌゞョンが必芁な堎合は、ロット番号たたはバッチ番号で特定の蚌明曞を怜玢できたす。
以前この補品を賌入いただいたこずがある堎合
文曞ラむブラリで、最近賌入した補品の文曞を怜玢できたす。
文曞ラむブラリにアクセスする