Merck
BDPH9BCD4AAD
Bide Pharmatech
Hexadecyltrimethoxysilane
別名:
hexadecyl(trimethoxy)silane
サイズを選択してください
表示を変更する
この商品について
化学式:
C19H42O3Si1
CAS番号:
分子量:
346.63
MDL number:
ログイン:価格を確認する
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
Inchi Code
1S/C19H42O3Si/c1-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-23(20-2,21-3)22-4/h5-19H2,1-4H3
Inchi Key
RSKGMYDENCAJEN-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Inert atmosphere, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Form: liquid / Colour: Colorless - Almost colorless
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Hexadecyltrimethoxysilane
hstatements
注意喚起語
Warning
ピクトグラム
Exclamation mark
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)