スキップする
BDPH9BCD4AB2
Bide Pharmatech
1-Ethyl-1H-pyrazole-5-carbaldehyde
別名:
1-ethyl-1H-pyrazole-5-carbaldehyde
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
サイズ/SKU在庫状況単価
この商品について
化学式:
C6H8O1N2
CAS番号:
分子量:
124.14
MDL number:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
Inchi Code
1S/C6H8N2O/c1-2-8-6(5-9)3-4-7-8/h3-5H,2H2,1H3
Inchi Key
SKUJVOCRQZNYEX-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Inert atmosphere, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Colorless to Yellow Liquid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 1-Ethyl-1H-pyrazole-5-carbaldehyde
注意喚起語
Warning
ピクトグラム
Exclamation mark
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)