Merck
BDPH9BCD4B7C
Bide Pharmatech
3-Fluoro-5-methylpyridine
別名:
3-fluoro-5-methylpyridine
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
この商品について
化学式:
C6H6N1F1
CAS番号:
分子量:
111.12
MDL number:
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
Inchi Code
1S/C6H6FN/c1-5-2-6(7)4-8-3-5/h2-4H,1H3
Inchi Key
CKQXPRSCSFUGRC-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Inert atmosphere, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Colorless to Pale-yellow to Yellow-brown Liquid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 3-Fluoro-5-methylpyridine
hstatements
注意事項
注意喚起語
Warning
ピクトグラム
Exclamation mark
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)