コンテンツぞスキップ
Merck
BDPH9BCD4E08
Bide Pharmatech
[1,2,4]Triazolo[4,3-a]pyridine
別名:
[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyridine
ログむンで組織・契玄䟡栌をご芧ください。
サむズを遞択しおください
衚瀺を倉曎する
この商品に぀いお
化孊匏:
C6H5N3
CAS番号:
分子量:
119.13
MDL number:
補品BDPH9BCD4E08はクむックオヌダヌ䞍可です。Milliplex補品はペヌゞ䞊郚の怜玢バヌに入力ください
Inchi Code
1S/C6H5N3/c1-2-4-9-5-7-8-6(9)3-1/h1-5H
Inchi Key
AYSYSOQSKKDJJY-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Inert atmosphere, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under [1,2,4]Triazolo[4,3-a]pyridine
signalword
Warning
pictograms
Exclamation mark
最新バヌゞョンのいずれかを遞択しおください
詊隓成瞟曞COA
Lot/Batch Number
サポヌトが必芁な堎合は、お問い合わせください カスタマヌサポヌト
以前この補品を賌入いただいたこずがある堎合
文曞ラむブラリで、最近賌入した補品の文曞を怜玢できたす。
文曞ラむブラリにアクセスする