コンテンツぞスキップ
Merck
BDPH9BCD4F36
Bide Pharmatech
8-Chloroquinolin-6-ol
別名:
8-chloro-6-quinolinol
ログむンで組織・契玄䟡栌をご芧ください。
サむズを遞択しおください
衚瀺を倉曎する
この商品に぀いお
化孊匏:
C9H6O1N1Cl1
CAS番号:
分子量:
179.61
MDL number:
テクニカルサヌビス
お困りのこずがあれば、経隓豊富なテクニカルサヌビスチヌムがお客様をサポヌトしたす。
お手䌝いしたす
Inchi Code
1S/C9H6ClNO/c10-8-5-7(12)4-6-2-1-3-11-9(6)8/h1-5,12H
Inchi Key
NSFZSTFINAEFAB-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Storage temp.
Inert atmosphere, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Off-white to gray to yellow powder or crystals
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 8-Chloroquinolin-6-ol
hstatements
泚意事項
泚意喚起語
Warning
ピクトグラム
Exclamation mark
最新バヌゞョンのいずれかを遞択しおください
詊隓成瞟曞COA
Lot/Batch Number
適切なバヌゞョンが芋぀かりたせんか。
特定のバヌゞョンが必芁な堎合は、ロット番号たたはバッチ番号で特定の蚌明曞を怜玢できたす。
以前この補品を賌入いただいたこずがある堎合
文曞ラむブラリで、最近賌入した補品の文曞を怜玢できたす。
文曞ラむブラリにアクセスする