Merck
BDPH9BCD4F4B
Bide Pharmatech
3-Methoxy-N,N-dimethyl-propionamide
別名:
3-methoxy-N,N-dimethylpropanamide
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
この商品について
化学式:
C6H13O2N1
CAS番号:
分子量:
131.17
MDL number:
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
Inchi Code
1S/C6H13NO2/c1-7(2)6(8)4-5-9-3/h4-5H2,1-3H3
Inchi Key
LBVMWHCOFMFPEG-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Colorless to almost colorless liquid
Still not finding the right product?
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)