スキップする
BDPH9BCD4F8E
Bide Pharmatech
2-(Cyclopropyl(1-(thiazol-2-yl)ethyl)amino)acetic acid
別名:
{cyclopropyl[1-(1,3-thiazol-2-yl)ethyl]amino}acetic acid
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
サイズ/SKU在庫状況単価
この商品について
化学式:
C10H14O2N2S1
CAS番号:
分子量:
226.3
MDL number:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
Inchi Code
1S/C10H14N2O2S/c1-7(10-11-4-5-15-10)12(6-9(13)14)8-2-3-8/h4-5,7-8H,2-3,6H2,1H3,(H,13,14)
Inchi Key
QJUVLUUNSHTPKO-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Storage temp.
Sealed in dry, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid or semi-solid or liquid
Still not finding the right product?
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)