Merck
BDPH9BCD53BF
Bide Pharmatech
1-(3-Bromo-5-methylphenyl)ethan-1-amine hydrochloride
別名:
1-(3-bromo-5-methylphenyl)ethan-1-amine hydrochloride
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
この商品について
化学式:
C9H13N1Cl1Br1
CAS番号:
分子量:
250.57
MDL number:
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
Inchi Code
1S/C9H12BrN.ClH/c1-6-3-8(7(2)11)5-9(10)4-6;/h3-5,7H,11H2,1-2H3;1H
Inchi Key
NNYNPWGFQJGLIN-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Inert atmosphere, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)