Merck
BDPH9BCD53E2
Bide Pharmatech
(2-Methylbenzo[d]oxazol-6-yl)methanol
別名:
(2-methyl-1,3-benzoxazol-6-yl)methanol
サイズを選択してください
表示を変更する
この商品について
化学式:
C9H9O2N1
CAS番号:
分子量:
163.18
MDL number:
ログイン:価格を確認する
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
Inchi Code
1S/C9H9NO2/c1-6-10-8-3-2-7(5-11)4-9(8)12-6/h2-4,11H,5H2,1H3
Inchi Key
SFCHIWNAOMJWLM-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Sealed in dry, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Pale-yellow to Yellow-brown Solid
Still not finding the right product?
注意喚起語
Warning
ピクトグラム
Exclamation mark
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)