Merck
BDPH9BCD5ABF
Bide Pharmatech
2-Bromo-6-(methylthio)pyridine
別名:
2-bromo-6-(methylsulfanyl)pyridine
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
この商品について
化学式:
C6H6N1Br1S1
CAS番号:
分子量:
204.09
MDL number:
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
Inchi Code
1S/C6H6BrNS/c1-9-6-4-2-3-5(7)8-6/h2-4H,1H3
Inchi Key
CWFMGEWBDIDVPZ-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Inert atmosphere, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Colorless to light-yellow liquid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 2-Bromo-6-(methylthio)pyridine
注意喚起語
Warning
ピクトグラム
Exclamation mark
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)