コンテンツへスキップ
BDPH9BCD5D7F
Bide Pharmatech
1-(3-Bromopyridin-2-yl)ethanone
別名:
1-(3-bromo-2-pyridinyl)ethanone
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
この商品について
化学式:
C7H6O1N1Br1
CAS番号:
分子量:
200.03
MDL number:
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
Inchi Code
1S/C7H6BrNO/c1-5(10)7-6(8)3-2-4-9-7/h2-4H,1H3
Inchi Key
SMOWKFOTFNHSBT-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Storage temp.
Inert atmosphere, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Colorless to yellow to brown liquid or solid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 1-(3-Bromopyridin-2-yl)ethanone
注意喚起語
Warning
ピクトグラム
Exclamation mark
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)