スキップする
BDPH9BCD624E
Bide Pharmatech
4-(Chloromethyl)-2,6-dimethylpyridine hydrochloride
別名:
4-(chloromethyl)-2,6-dimethylpyridine hydrochloride
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
サイズ/SKU在庫状況単価
この商品について
化学式:
C8H11N1Cl2
CAS番号:
分子量:
192.09
MDL number:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
Inchi Code
1S/C8H10ClN.ClH/c1-6-3-8(5-9)4-7(2)10-6;/h3-4H,5H2,1-2H3;1H
Inchi Key
WPUGKCDNYQMSHO-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Shipped in cold pack
Purity
97%
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Storage temp.
Inert atmosphere, store in freezer, under -20°C
Still not finding the right product?
hstatements
注意喚起語
Danger
ピクトグラム
Corrosion
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)