Merck
BDPH9BCD687D
Bide Pharmatech
(4-Methoxypyridin-3-yl)boronic acid hydrochloride
別名:
4-methoxy-3-pyridinylboronic acid hydrochloride
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
この商品について
化学式:
C6H9O3N1Cl1B1
CAS番号:
分子量:
189.41
MDL number:
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
Inchi Code
1S/C6H8BNO3.ClH/c1-11-6-2-3-8-4-5(6)7(9)10;/h2-4,9-10H,1H3;1H
Inchi Key
JLONCHBPEIKTEA-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Storage temp.
Inert atmosphere, 2-8°C
Still not finding the right product?
注意喚起語
Warning
ピクトグラム
Exclamation mark
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)