コンテンツぞスキップ
Merck
BDPH9BCD718E
Bide Pharmatech
[1,1'-Biphenyl]-3,3',4,4'-tetraamine
別名:
[1,1'-biphenyl]-3,3',4,4'-tetramine
サむズを遞択しおください
衚瀺を倉曎する
この商品に぀いお
化孊匏:
C12H14N4
CAS番号:
分子量:
214.27
MDL number:
ログむン䟡栌を確認する
テクニカルサヌビス
お困りのこずがあれば、経隓豊富なテクニカルサヌビスチヌムがお客様をサポヌトしたす。
お手䌝いしたす
Inchi Code
1S/C12H14N4/c13-9-3-1-7(5-11(9)15)8-2-4-10(14)12(16)6-8/h1-6H,13-16H2
Inchi Key
HSTOKWSFWGCZMH-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Shipped in cold pack
Purity
98%
Storage temp.
Keep in dark place, inert atmosphere, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Pale yellow to Greyish yellow to Brown Solid
Melting Point
175-177C
Still not finding the right product?
泚意喚起語
Danger
ピクトグラム
Exclamation markHealth hazard
最新バヌゞョンのいずれかを遞択しおください
詊隓成瞟曞COA
Lot/Batch Number
適切なバヌゞョンが芋぀かりたせんか。
特定のバヌゞョンが必芁な堎合は、ロット番号たたはバッチ番号で特定の蚌明曞を怜玢できたす。
以前この補品を賌入いただいたこずがある堎合
文曞ラむブラリで、最近賌入した補品の文曞を怜玢できたす。
文曞ラむブラリにアクセスする