Merck
BDPH9BCD76C3
Bide Pharmatech
2-(4-Iodophenyl)ethanol
別名:
2-(4-iodophenyl)ethanol
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
この商品について
化学式:
C8H9O1I1
CAS番号:
分子量:
248.06
MDL number:
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
Inchi Code
1S/C8H9IO/c9-8-3-1-7(2-4-8)5-6-10/h1-4,10H,5-6H2
Inchi Key
GYUSTTSSRXDFKG-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Keep in dark place, sealed in dry, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Colorless or white to yellow solid or semi-solid or liquid or lump
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 2-(4-Iodophenyl)ethanol
hstatements
注意喚起語
Warning
ピクトグラム
Exclamation mark
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)