コンテンツぞスキップ
Merck
BDPH9BCD7828
Bide Pharmatech
6-(Dimethoxymethyl)nicotinaldehyde
別名:
6-(dimethoxymethyl)nicotinaldehyde
ログむンで組織・契玄䟡栌をご芧ください。
サむズを遞択しおください
衚瀺を倉曎する
この商品に぀いお
化孊匏:
C9H11O3N1
CAS番号:
分子量:
181.19
MDL number:
補品BDPH9BCD7828はクむックオヌダヌ䞍可です。Milliplex補品はペヌゞ䞊郚の怜玢バヌに入力ください
Inchi Code
1S/C9H11NO3/c1-12-9(13-2)8-4-3-7(6-11)5-10-8/h3-6,9H,1-2H3
Inchi Key
ZZGVXCUKGWMGOM-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Inert atmosphere, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Liquid or semi-solid or solid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 6-(Dimethoxymethyl)nicotinaldehyde
最新バヌゞョンのいずれかを遞択しおください
詊隓成瞟曞COA
Lot/Batch Number
サポヌトが必芁な堎合は、お問い合わせください カスタマヌサポヌト
以前この補品を賌入いただいたこずがある堎合
文曞ラむブラリで、最近賌入した補品の文曞を怜玢できたす。
文曞ラむブラリにアクセスする