Merck
BDPH9BCD78D1
Bide Pharmatech
2-(2-Chloro-6-fluorophenyl)-2,2-difluoroacetic acid
別名:
2-(2-chloro-6-fluorophenyl)-2,2-difluoroacetic acid
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
この商品について
化学式:
C8H4O2Cl1F3
CAS番号:
分子量:
224.57
MDL number:
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
Inchi Code
1S/C8H4ClF3O2/c9-4-2-1-3-5(10)6(4)8(11,12)7(13)14/h1-3H,(H,13,14)
Inchi Key
JHTZCAVROIRKHO-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Sealed in dry, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)