Merck
BDPH9BCD817A
Bide Pharmatech
1,2,3,4,5,6-Hexahydrobenzo[b]azocine
別名:
1,2,3,4,5,6-hexahydro-1-benzazocine
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
この商品について
化学式:
C11H15N1
CAS番号:
分子量:
161.25
MDL number:
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
Inchi Code
1S/C11H15N/c1-2-6-10-7-3-4-8-11(10)12-9-5-1/h3-4,7-8,12H,1-2,5-6,9H2
Inchi Key
VTIJFGNTDHLPLT-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Storage temp.
Keep in dark place, sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Yellow solid or liquid
Still not finding the right product?
注意喚起語
Warning
ピクトグラム
Exclamation mark
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)