Merck
BDPH9BCD834A
Bide Pharmatech
1-Chloro-4-iodo-2-(trifluoromethyl)benzene
別名:
1-chloro-4-iodo-2-(trifluoromethyl)benzene
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
この商品について
化学式:
C7H3Cl1F3I1
CAS番号:
分子量:
306.45
MDL number:
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
Inchi Code
1S/C7H3ClF3I/c8-6-2-1-4(12)3-5(6)7(9,10)11/h1-3H
Inchi Key
MCIFWVOVVPVBRJ-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Storage temp.
Keep in dark place, sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Form: Crystal / Colour: White - Yellow
Still not finding the right product?
注意喚起語
Warning
ピクトグラム
Exclamation mark
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)