Merck
BDPH9BCD8353
Bide Pharmatech
4-Bromo-2-chloro-1-(trifluoromethoxy)benzene
別名:
4-bromo-2-chloro-1-(trifluoromethoxy)benzene
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
この商品について
化学式:
C7H3O1Cl1Br1F3
CAS番号:
分子量:
275.45
MDL number:
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
Inchi Code
1S/C7H3BrClF3O/c8-4-1-2-6(5(9)3-4)13-7(10,11)12/h1-3H
Inchi Key
WSENYRJAJFHXQR-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Light-yellow to yellow liquid
Still not finding the right product?
注意喚起語
Warning
ピクトグラム
Exclamation mark
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)