コンテンツぞスキップ
Merck
BDPH9BCD84FF
Bide Pharmatech
tert-Butyl (4-(aminomethyl)benzyl)(methyl)carbamate
別名:
tert-butyl 4-(aminomethyl)benzyl(methyl)carbamate
ログむンで組織・契玄䟡栌をご芧ください。
サむズを遞択しおください
衚瀺を倉曎する
この商品に぀いお
化孊匏:
C14H22O2N2
CAS番号:
分子量:
250.34
MDL number:
テクニカルサヌビス
お困りのこずがあれば、経隓豊富なテクニカルサヌビスチヌムがお客様をサポヌトしたす。
お手䌝いしたす
Inchi Code
1S/C14H22N2O2/c1-14(2,3)18-13(17)16(4)10-12-7-5-11(9-15)6-8-12/h5-8H,9-10,15H2,1-4H3
Inchi Key
FXWZLSMMROZOGP-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Keep in dark place, inert atmosphere, store in freezer, under -20C
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid or semi-solid or liquid
Still not finding the right product?
泚意喚起語
Warning
ピクトグラム
Exclamation mark
最新バヌゞョンのいずれかを遞択しおください
詊隓成瞟曞COA
Lot/Batch Number
適切なバヌゞョンが芋぀かりたせんか。
特定のバヌゞョンが必芁な堎合は、ロット番号たたはバッチ番号で特定の蚌明曞を怜玢できたす。
以前この補品を賌入いただいたこずがある堎合
文曞ラむブラリで、最近賌入した補品の文曞を怜玢できたす。
文曞ラむブラリにアクセスする