スキップする
BDPH9BCD8A2B
Bide Pharmatech
4-Tetradecyloctadecan-1-ol
別名:
4-tetradecyloctadecan-1-ol
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
サイズ/SKU在庫状況単価
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
Inchi Code
1S/C32H66O/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-28-32(30-27-31-33)29-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h32-33H,3-31H2,1-2H3
Inchi Key
DNXZRTVIKFUIKT-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
99%
Storage temp.
Sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 4-Tetradecyloctadecan-1-ol
hstatements
signalword
Warning
pictograms
Exclamation mark
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)