スキップする
BDPH9BCD93D7
Bide Pharmatech
2-Chloro-5-(trifluoromethoxy)isonicotinic acid
別名:
2-chloro-5-(trifluoromethoxy)isonicotinic acid
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
サイズ/SKU在庫状況単価
この商品について
化学式:
C7H3O3N1Cl1F3
CAS番号:
分子量:
241.55
MDL number:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
Inchi Code
1S/C7H3ClF3NO3/c8-5-1-3(6(13)14)4(2-12-5)15-7(9,10)11/h1-2H,(H,13,14)
Inchi Key
MXTVKRCSGPEYAX-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Sealed in dry, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
White to Yellow Solid
Still not finding the right product?
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)