コンテンツぞスキップ
Merck
BDPH9BCD96AD
Bide Pharmatech
2-(Vinyloxy)tetrahydro-2H-pyran
別名:
tetrahydro-2H-pyran-2-yl vinyl ether
ログむンで組織・契玄䟡栌をご芧ください。
サむズを遞択しおください
衚瀺を倉曎する
この商品に぀いお
化孊匏:
C7H12O2
CAS番号:
分子量:
128.17
MDL number:
テクニカルサヌビス
お困りのこずがあれば、経隓豊富なテクニカルサヌビスチヌムがお客様をサポヌトしたす。
お手䌝いしたす
Inchi Code
1S/C7H12O2/c1-2-8-7-5-3-4-6-9-7/h2,7H,1,3-6H2
Inchi Key
BYUNYALHUMSCSA-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Storage temp.
Sealed in dry, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Liquid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 2-(Vinyloxy)tetrahydro-2H-pyran
hstatements
泚意喚起語
Danger
ピクトグラム
Flame
最新バヌゞョンのいずれかを遞択しおください
詊隓成瞟曞COA
Lot/Batch Number
適切なバヌゞョンが芋぀かりたせんか。
特定のバヌゞョンが必芁な堎合は、ロット番号たたはバッチ番号で特定の蚌明曞を怜玢できたす。
以前この補品を賌入いただいたこずがある堎合
文曞ラむブラリで、最近賌入した補品の文曞を怜玢できたす。
文曞ラむブラリにアクセスする