Merck
BDPH9BCD9AE8
Bide Pharmatech
Methyl 5-amino-2-fluoro-4-methylbenzoate
別名:
methyl 5-amino-2-fluoro-4-methylbenzoate
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
この商品について
化学式:
C9H10O2N1F1
CAS番号:
分子量:
183.18
MDL number:
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
Inchi Code
1S/C9H10FNO2/c1-5-3-7(10)6(4-8(5)11)9(12)13-2/h3-4H,11H2,1-2H3
Inchi Key
JEGPFOWHUQYGMT-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Keep in dark place, sealed in dry, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
White to Yellow to Brown Solid
Still not finding the right product?
hstatements
注意事項
注意喚起語
Warning
ピクトグラム
Exclamation mark
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)