コンテンツぞスキップ
Merck
BDPH9BCDA0FA
Bide Pharmatech
4-(Benzyloxy)-3-(trifluoromethyl)aniline
別名:
4-(benzyloxy)-3-(trifluoromethyl)aniline
ログむンで組織・契玄䟡栌をご芧ください。
サむズを遞択しおください
衚瀺を倉曎する
この商品に぀いお
化孊匏:
C14H12O1N1F3
CAS番号:
分子量:
267.25
MDL number:
補品BDPH9BCDA0FAはクむックオヌダヌ䞍可です。Milliplex補品はペヌゞ䞊郚の怜玢バヌに入力ください
Inchi Code
1S/C14H12F3NO/c15-14(16,17)12-8-11(18)6-7-13(12)19-9-10-4-2-1-3-5-10/h1-8H,9,18H2
Inchi Key
UULCQZNHBGUYCE-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Storage temp.
Keep in dark place, inert atmosphere, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Liquid or Solid or Semi-solid or lump
Still not finding the right product?
最新バヌゞョンのいずれかを遞択しおください
詊隓成瞟曞COA
Lot/Batch Number
サポヌトが必芁な堎合は、お問い合わせください カスタマヌサポヌト
以前この補品を賌入いただいたこずがある堎合
文曞ラむブラリで、最近賌入した補品の文曞を怜玢できたす。
文曞ラむブラリにアクセスする