Merck
BDPH9BCDA30D
Bide Pharmatech
1,2,3,4-Tetrahydro-1,6-naphthyridine
別名:
1,2,3,4-tetrahydro[1,6]naphthyridine
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
この商品について
化学式:
C8H10N2
CAS番号:
分子量:
134.18
MDL number:
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
Inchi Code
1S/C8H10N2/c1-2-7-6-9-5-3-8(7)10-4-1/h3,5-6,10H,1-2,4H2
Inchi Key
ARCSZHIPWBDSGJ-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Storage temp.
Keep in dark place, inert atmosphere, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
注意喚起語
Warning
ピクトグラム
Exclamation mark
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)