スキップする
BDPH9BCDAAB9
Bide Pharmatech
2,3-Di(furan-2-yl)quinoxaline-6-carboxylic acid
別名:
2,3-di(2-furyl)-6-quinoxalinecarboxylic acid
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
サイズ/SKU在庫状況単価
この商品について
化学式:
C17H10O4N2
CAS番号:
分子量:
306.28
MDL number:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
Inchi Code
1S/C17H10N2O4/c20-17(21)10-5-6-11-12(9-10)19-16(14-4-2-8-23-14)15(18-11)13-3-1-7-22-13/h1-9H,(H,20,21)
Inchi Key
XDEQHYWMTHWMQF-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Storage temp.
Keep in dark place, sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)