Merck
BDPH9BCDADC4
Bide Pharmatech
3-Bromo-1-methyl-1H-pyrazole-4-carboxylic acid
別名:
3-bromo-1-methyl-1H-pyrazole-4-carboxylic acid
サイズを選択してください
表示を変更する
この商品について
化学式:
C5H5O2N2Br1
CAS番号:
分子量:
205.01
MDL number:
ログイン:価格を確認する
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
Inchi Code
1S/C5H5BrN2O2/c1-8-2-3(5(9)10)4(6)7-8/h2H,1H3,(H,9,10)
Inchi Key
LJOMSWUFAYFYEA-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Country of Origin
CN
Physical Form
White to Yellow Powder or crystals
Storage temp.
Inert atmosphere, 2-8C
Still not finding the right product?
注意喚起語
Warning
ピクトグラム
Exclamation mark
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)