Merck
BDPH9BCDB03E
Bide Pharmatech
1-(2-Chloro-4-fluorophenyl)guanidine
別名:
N-(2-chloro-4-fluorophenyl)guanidine
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
この商品について
化学式:
C7H7N3Cl1F1
CAS番号:
分子量:
187.6
MDL number:
製品BDPH9BCDB03Eはクイックオーダー不可です。(Milliplex製品はページ上部の検索バーに入力ください)
Inchi Code
1S/C7H7ClFN3/c8-5-3-4(9)1-2-6(5)12-7(10)11/h1-3H,(H4,10,11,12)
Inchi Key
BPFSGJBVAQEZMR-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Keep in dark place, sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)