Merck
BDPH9BCDB127
Bide Pharmatech
Methyl 5-methyl-1H-pyrrole-2-carboxylate
別名:
methyl 5-methyl-1H-pyrrole-2-carboxylate
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
この商品について
化学式:
C7H9O2N1
CAS番号:
分子量:
139.15
MDL number:
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
Inchi Code
1S/C7H9NO2/c1-5-3-4-6(8-5)7(9)10-2/h3-4,8H,1-2H3
Inchi Key
CQYALQAMQXUBRO-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
96%
Storage temp.
Inert atmosphere, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
White to Yellow or Pale-brown to Brown Solid
Still not finding the right product?
注意喚起語
Warning
ピクトグラム
Exclamation mark
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)