Merck
BDPH9BCDB162
Bide Pharmatech
3-Chloroquinoline-8-carboxylic acid
別名:
3-chloroquinoline-8-carboxylic acid
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
この商品について
化学式:
C10H6O2N1Cl1
CAS番号:
分子量:
207.62
MDL number:
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
Inchi Code
1S/C10H6ClNO2/c11-7-4-6-2-1-3-8(10(13)14)9(6)12-5-7/h1-5H,(H,13,14)
Inchi Key
ZBCZIOIUHRRMLO-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Keep in dark place, sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
White to Yellow Solid
Still not finding the right product?
注意喚起語
Warning
ピクトグラム
Exclamation mark
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)