スキップする
BDPH9BCDB576
Bide Pharmatech
(4-Acrylamidophenyl)boronic acid
別名:
(4-acrylamidophenyl)boronic acid
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
この商品について
化学式:
C9H10O3N1B1
CAS番号:
分子量:
190.99
MDL number:
製品BDPH9BCDB576はクイックオーダー不可です。(Milliplex製品はページ上部の検索バーに入力ください)
Inchi Code
1S/C9H10BNO3/c1-2-9(12)11-8-5-3-7(4-6-8)10(13)14/h2-6,13-14H,1H2,(H,11,12)
Inchi Key
JILCNOLYVKMITP-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Inert atmosphere, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Powder or crystals
Still not finding the right product?
Explore all of our products under (4-Acrylamidophenyl)boronic acid
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)