Merck
BDPH9BCDB863
Bide Pharmatech
3-(2-Bromophenoxy)propanoic acid
別名:
3-(2-bromophenoxy)propanoic acid
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
この商品について
化学式:
C9H9O3Br1
CAS番号:
分子量:
245.07
MDL number:
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
Inchi Code
1S/C9H9BrO3/c10-7-3-1-2-4-8(7)13-6-5-9(11)12/h1-4H,5-6H2,(H,11,12)
Inchi Key
YRCVMOJOHSPJGU-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Storage temp.
Sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 3-(2-Bromophenoxy)propanoic acid
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)