Merck
BDPH9BCDBC33
Bide Pharmatech
2-(Pyridin-3-yl)aniline
別名:
2-(3-pyridinyl)aniline
サイズを選択してください
表示を変更する
この商品について
化学式:
C11H10N2
CAS番号:
分子量:
170.21
MDL number:
ログイン:価格を確認する
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
Inchi Code
1S/C11H10N2/c12-11-6-2-1-5-10(11)9-4-3-7-13-8-9/h1-8H,12H2
Inchi Key
MTYHJHATMPCNLW-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Keep in dark place, inert atmosphere, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid or liquid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 2-(Pyridin-3-yl)aniline
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)