Merck
BDPH9BCDBE8B
Bide Pharmatech
4-Nitrophthalonitrile
別名:
4-nitrophthalonitrile
サイズを選択してください
表示を変更する
この商品について
化学式:
C8H3O2N3
CAS番号:
分子量:
173.13
MDL number:
ログイン:価格を確認する
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
Inchi Code
1S/C8H3N3O2/c9-4-6-1-2-8(11(12)13)3-7(6)5-10/h1-3H
Inchi Key
NTZMSBAAHBICLE-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Form: Crystal - Powder
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 4-Nitrophthalonitrile
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)