Merck
BDPH9BCDC239
Bide Pharmatech
Ethyl 5-chloro-3-(methylthio)-1,2,4-triazine-6-carboxylate
別名:
ethyl 5-chloro-3-(methylsulfanyl)-1,2,4-triazine-6-carboxylate
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
この商品について
化学式:
C7H8O2N3Cl1S1
CAS番号:
分子量:
233.68
MDL number:
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
Inchi Code
1S/C7H8ClN3O2S/c1-3-13-6(12)4-5(8)9-7(14-2)11-10-4/h3H2,1-2H3
Inchi Key
WXJHHRMJGBPYEG-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Storage temp.
Inert atmosphere, 2-8°C
Still not finding the right product?
注意喚起語
Warning
ピクトグラム
Exclamation mark
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)