コンテンツぞスキップ
Merck
BDPH9BCDC4FA
Bide Pharmatech
tert-Butyl 4-(1-aminopropan-2-yl)piperazine-1-carboxylate
別名:
tert-butyl 4-(2-amino-1-methylethyl)-1-piperazinecarboxylate
ログむンで組織・契玄䟡栌をご芧ください。
サむズを遞択しおください
衚瀺を倉曎する
この商品に぀いお
化孊匏:
C12H25O2N3
CAS番号:
分子量:
243.35
MDL number:
補品BDPH9BCDC4FAはクむックオヌダヌ䞍可です。Milliplex補品はペヌゞ䞊郚の怜玢バヌに入力ください
Inchi Code
1S/C12H25N3O2/c1-10(9-13)14-5-7-15(8-6-14)11(16)17-12(2,3)4/h10H,5-9,13H2,1-4H3
Inchi Key
BYCHAILZTCZXAW-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Keep in dark place, sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid or liquid
Still not finding the right product?
最新バヌゞョンのいずれかを遞択しおください
詊隓成瞟曞COA
Lot/Batch Number
サポヌトが必芁な堎合は、お問い合わせください カスタマヌサポヌト
以前この補品を賌入いただいたこずがある堎合
文曞ラむブラリで、最近賌入した補品の文曞を怜玢できたす。
文曞ラむブラリにアクセスする