Merck
BDPH9BCDC8CF
Bide Pharmatech
6-Ethoxybenzo[d]oxazol-2-amine
別名:
6-ethoxy-1,3-benzoxazol-2-amine
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
この商品について
化学式:
C9H10O2N2
CAS番号:
分子量:
178.19
MDL number:
製品BDPH9BCDC8CFはクイックオーダー不可です。(Milliplex製品はページ上部の検索バーに入力ください)
Inchi Code
1S/C9H10N2O2/c1-2-12-6-3-4-7-8(5-6)13-9(10)11-7/h3-5H,2H2,1H3,(H2,10,11)
Inchi Key
LAYYUBFRHUZDKA-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Keep in dark place, inert atmosphere, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 6-Ethoxybenzo[d]oxazol-2-amine
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)