Merck
BDPH9BCDCCFB
Bide Pharmatech
3-(Isopropyl(methyl)amino)propanethioamide
別名:
3-[isopropyl(methyl)amino]propanethioamide
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
この商品について
化学式:
C7H16N2S1
CAS番号:
分子量:
160.28
MDL number:
製品BDPH9BCDCCFBはクイックオーダー不可です。(Milliplex製品はページ上部の検索バーに入力ください)
Inchi Code
1S/C7H16N2S/c1-6(2)9(3)5-4-7(8)10/h6H,4-5H2,1-3H3,(H2,8,10)
Inchi Key
YIQVOFAZZREHCK-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Cold-chain transportation
Purity
95%
Storage temp.
Sealed in dry, store in freezer, under -20C
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)