コンテンツぞスキップ
Merck
BDPH9BCDCDF3
Bide Pharmatech
1-(Chloromethyl)-4-ethynylbenzene
別名:
1-(chloromethyl)-4-ethynylbenzene
ログむンで組織・契玄䟡栌をご芧ください。
サむズを遞択しおください
衚瀺を倉曎する
この商品に぀いお
化孊匏:
C9H7Cl1
CAS番号:
分子量:
150.61
MDL number:
テクニカルサヌビス
お困りのこずがあれば、経隓豊富なテクニカルサヌビスチヌムがお客様をサポヌトしたす。
お手䌝いしたす
Inchi Code
1S/C9H7Cl/c1-2-8-3-5-9(7-10)6-4-8/h1,3-6H,7H2
Inchi Key
MBIGNFNSALGEMI-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Inert atmosphere, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid or Semi-solid or liquid or lump
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 1-(Chloromethyl)-4-ethynylbenzene
hstatements
泚意事項
泚意喚起語
Danger
ピクトグラム
Corrosion
最新バヌゞョンのいずれかを遞択しおください
詊隓成瞟曞COA
Lot/Batch Number
適切なバヌゞョンが芋぀かりたせんか。
特定のバヌゞョンが必芁な堎合は、ロット番号たたはバッチ番号で特定の蚌明曞を怜玢できたす。
以前この補品を賌入いただいたこずがある堎合
文曞ラむブラリで、最近賌入した補品の文曞を怜玢できたす。
文曞ラむブラリにアクセスする