Merck
BDPH9BCDD549
Bide Pharmatech
1-(Quinolin-2-yl)ethanone
別名:
1-(2-quinolinyl)ethanone
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
この商品について
化学式:
C11H9O1N1
CAS番号:
分子量:
171.2
MDL number:
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
Inchi Code
1S/C11H9NO/c1-8(13)10-7-6-9-4-2-3-5-11(9)12-10/h2-7H,1H3
Inchi Key
UCCQXCFFHYCLEC-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Sealed in dry, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 1-(Quinolin-2-yl)ethanone
注意喚起語
Warning
ピクトグラム
Exclamation mark
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)