Merck
BDPH9BCDDE03
Bide Pharmatech
1-Acetyl-3-bromoindole
別名:
1-acetyl-3-bromo-1H-indole
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
この商品について
化学式:
C10H8O1N1Br1
CAS番号:
分子量:
238.08
MDL number:
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
Inchi Code
1S/C10H8BrNO/c1-7(13)12-6-9(11)8-4-2-3-5-10(8)12/h2-6H,1H3
Inchi Key
AYFPZXVRXRMCQX-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Storage temp.
Inert atmosphere, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Yellow to Brown Solid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 1-Acetyl-3-bromoindole
hstatements
注意事項
注意喚起語
Warning
ピクトグラム
Exclamation mark
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)