コンテンツぞスキップ
Merck
BDPH9BCDEDBC
Bide Pharmatech
2-(3-Methyl-1H-1,2,4-triazol-1-yl)acetic acid hydrochloride
別名:
2-(3-methyl-1H-1,2,4-triazol-1-yl)acetic acid hydrochloride
ログむンで組織・契玄䟡栌をご芧ください。
サむズを遞択しおください
衚瀺を倉曎する
この商品に぀いお
化孊匏:
C5H8O2N3Cl1
CAS番号:
分子量:
177.59
MDL number:
補品BDPH9BCDEDBCはクむックオヌダヌ䞍可です。Milliplex補品はペヌゞ䞊郚の怜玢バヌに入力ください
Inchi Code
1S/C5H7N3O2.ClH/c1-4-6-3-8(7-4)2-5(9)10;/h3H,2H2,1H3,(H,9,10);1H
Inchi Key
AYEOJEGPJFSEHR-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Inert atmosphere, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Powder or crystals
Still not finding the right product?
最新バヌゞョンのいずれかを遞択しおください
詊隓成瞟曞COA
Lot/Batch Number
サポヌトが必芁な堎合は、お問い合わせください カスタマヌサポヌト
以前この補品を賌入いただいたこずがある堎合
文曞ラむブラリで、最近賌入した補品の文曞を怜玢できたす。
文曞ラむブラリにアクセスする