Merck
BDPH9BCDEDEA
Bide Pharmatech
5-(m-Tolyl)nicotinic acid
別名:
5-(3-methylphenyl)nicotinic acid
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
この商品について
化学式:
C13H11O2N1
CAS番号:
分子量:
213.24
MDL number:
製品BDPH9BCDEDEAはクイックオーダー不可です。(Milliplex製品はページ上部の検索バーに入力ください)
Inchi Code
1S/C13H11NO2/c1-9-3-2-4-10(5-9)11-6-12(13(15)16)8-14-7-11/h2-8H,1H3,(H,15,16)
Inchi Key
KQXMMUCUYGOXEX-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Storage temp.
Sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Powder or crystals
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 5-(m-Tolyl)nicotinic acid
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)